Principaux documents
GF95543680
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 50pcs
Synonyme(s) :
FE246805
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres (grade 100)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 50 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 955-436-80
Diamètre
0.5 mm
sphericity
2.50 μm