GF95051369
Chromium
foil, 25x25mm, thickness 2.0mm, hard, 99.7+%
Synonyme(s) :
Chromium, CR000340
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.7%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 950-513-69
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N