Key Documents
GF94319095
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL050520
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 943-190-95
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.075 mm