Documents
GF93233224
Platinum/Iridium
wire, Pt90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT025141
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 932-332-24
Longueur
2 m
Diamètre
0.25 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable