Principaux documents
GF92639986
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, clear clear
Synonyme(s) :
ES301400
1 EA
190,00 €
190,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
190,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 926-399-86
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.1 mm
Couleur
clear clear
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF76788848GF02673581GF76640968
manufacturer/tradename
Goodfellow 926-399-86
manufacturer/tradename
Goodfellow 767-888-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 026-735-81
manufacturer/tradename
Goodfellow 766-409-68
thickness
0.1 mm
thickness
0.5 mm
thickness
0.05 mm
thickness
0.013 mm
form
film
form
film
form
film
form
film
color
clear clear
color
gray
color
clear clear
color
clear clear