Principaux documents
GF91737456
Monel® alloy 400
foil, thickness 0.3 mm, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, length 1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
NI110380
1 EA
495,00 €
495,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
495,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
495,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 917-374-56
Longueur
1 m
Épaisseur
0.3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable