Principaux documents
GF89223206
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
CU060500
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 892-232-06
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.