GF87534917
Copper
insulated wire, 50m, conductor diameter 0.1mm, insulation thickness 0.015mm, 10-30 micron polyesterimide insulation, 99.9%
Synonyme(s) :
Copper, CU005890
About This Item
Pureté
≥99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 875-349-17
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable