Principaux documents
GF86777746
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 680, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, number of filaments, length 5 m
Synonyme(s) :
AL625725
1 EA
266,00 €
266,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
266,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
266,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 867-777-46
Longueur
5 m