Principaux documents
GF83048115
Aluminum
foil, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
AL000690
1 EA
576,00 €
576,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
576,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
576,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.999%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 830-481-15
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.0 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable