Principaux documents
GF81447644
Copper-silver alloy, Cu90Ag10
100mm rod, 15mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
CY277920
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 814-476-44
L × diam.
100 mm × 15 mm