Documents
GF80651235
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 0.5m coil, 0.025mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI020202
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 806-512-35
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.025 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation