Documents
GF80013114
Copper selenide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
CU516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 800-131-14
Poids
10 g
Taille max. des part.
45 (micron)