GF78433544
Tungsten
rod, 100mm, diameter 1.6mm, centerless ground, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 007900, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 784-335-44
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 1.6 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N