GF78233430
Iron
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.008mm, 99.85%
Synonyme(s) :
Iron, FE000130
About This Item
Pureté
99.85%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 782-334-30
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille × épaisseur
100 x 100 mm × 0.008 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N