Principaux documents
GF78047556
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE220280
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 780-475-56
Taille × épaisseur
25 mm × 25 mm × 0.125 mm