Principaux documents
GF76457773
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 100.5 mm, purity 99.5%
Synonyme(s) :
AL609300
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.5%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 764-577-73
Diamètre
100.5 mm
Épaisseur
3.15 mm