Principaux documents
GF75414911
Boron nitride
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
B 607050
1 EA
804,00 €
804,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
804,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
804,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 754-149-11
Longueur
100 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm