GF73660530
Nickel
tube, 200mm, outside diameter 1.5mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Nickel, NI007250
About This Item
Essai
99.5%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 736-605-30
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.2 mm
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)