GF71467016
Silver
rod, 500mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.997%
Synonyme(s) :
Silver, AG007912
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.997%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 714-670-16
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
500 mm × 3.0 mm
Point d'ébullition
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable