Principaux documents
GF70728521
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness
Synonyme(s) :
FE180400
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 707-285-21
Diam. × épaisseur
4 mm × 0.1 mm