Principaux documents
GF70470570
Niobium
insulated wire, conductor diameter 0.10 mm, insulation thickness 0.01 mm, length 5 m
Synonyme(s) :
NB005855, Columbium
1 EA
389,00 €
389,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
389,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141730
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
389,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 704-705-70
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
Longueur
5 m
Diamètre
0.10 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
pb
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable