Principaux documents
GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
W 145351
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 701-459-84
Longueur
25 m
Diamètre
0.15 mm