Key Documents
GF69920028
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 12x12mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Synonyme(s) :
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12141711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 699-200-28
Taille × épaisseur
12x12 mm × 0.01 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable