Principaux documents
GF68527187
Alumina
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 50 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonyme(s) :
AL606022
1 EA
182,00 €
182,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
182,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
182,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 685-271-87
Poids
50 g
Taille max. des part.
0.1 (micron)