Principaux documents
GF65246946
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT047913
1 EA
2 400,00 €
2 400,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 400,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 652-469-46
Longueur
100 mm
Diamètre
1.3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable