Principaux documents
GF65194050
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 100 m, filament diameter 0.01mm
Synonyme(s) :
AJ615720
1 EA
707,00 €
707,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
707,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
707,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 651-940-50
Longueur
100 m
Diamètre
0.01 mm , filament diameter