Principaux documents
GF64534901
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 3 mm, size 300 × 300 mm, white
Synonyme(s) :
AB303300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 645-349-01
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
3 mm
Couleur
white
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable