Principaux documents
GF64480046
Hastealloy® c-22
rod, 50.8 mm diameter, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, length 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NE097951
1 EA
774,00 €
774,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
774,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
774,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 644-800-46
Longueur
100 mm
Diamètre
50.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.