Documents
GF63014712
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 200 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Synonyme(s) :
AB245125
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 630-147-12
Longueur
200 m
Diamètre
0.08 mm