Principaux documents
GF62341321
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 2.8mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 2.1mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
NI117450
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 623-413-21
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.35 mm
D.E. × D.I.
2.8 mm × 2.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.