Principaux documents
GF61982129
Iron-Titanium alloy, Fe60Ti40
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
FE156010
1 EA
1 500,00 €
1 500,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 500,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 500,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 619-821-29
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm