GF58251887
Zinc
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
ZN007930
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
≥99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 582-518-87
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Longueur
200 mm
Diamètre
10.0 mm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable