Principaux documents
GF56798702
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140250
1 EA
304,00 €
304,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
304,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
304,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 567-987-02
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.2 mm