Principaux documents
GF56016402
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140230
1 EA
274,00 €
274,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
274,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
274,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 560-164-02
Taille × épaisseur
1 m × 0.15 mm