Principaux documents
GF55601298
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonyme(s) :
FE205118
1 EA
333,00 €
333,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
333,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
333,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 556-012-98
L × diam.
100 m × 0.1 mm