Principaux documents
GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
Synonyme(s) :
PJ088710
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 555-892-60
Ouverture nominale
0.20 mm
Taille
20 × 20 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable