GF55401285
Tungsten
wire, straight, 196mm, diameter 0.30mm, 99.9+%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 005330, W
About This Item
Essai
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 554-012-85
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
196 mm × 0.30 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N