Principaux documents
GF55309787
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonyme(s) :
FE245810
1 EA
1 490,00 €
1 490,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 490,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 553-097-87
Longueur
20 m
Diam. du conducteur
0.075 mm
Épaisseur de l'isolation
0.018 mm