Principaux documents
GF55149396
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 1.0 mm, length 150 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonyme(s) :
W 607140
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 551-493-96
Longueur
150 mm
D.E.
1.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable