Principaux documents
GF55034096
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 22, L 1000 m, filament diameter 0.0211mm
Synonyme(s) :
FP305722
1 EA
608,00 €
608,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
608,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
608,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 550-340-96
Longueur
1000 m
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable