Documents
GF51505264
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 50 mm, temper unannealed
Synonyme(s) :
FE187930
About This Item
Code UNSPSC :
11171604
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 515-052-64
Longueur
50 mm
Diamètre
16 mm