Principaux documents
GF49402919
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 19.05 mm, weight 200 pcs, tolerance ±0.25mm
Synonyme(s) :
PP306880
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 494-029-19
Diamètre
19.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable