Principaux documents
GF48517050
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, 45 μm mean particle size
Synonyme(s) :
NI706011
1 EA
823,00 €
823,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
823,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
823,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 485-170-50
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm
Taille moyenne des particules
45 μm