Principaux documents
GF40571412
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, min. particle size 45 micron
Synonyme(s) :
W 526010
1 EA
386,00 €
386,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
386,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
386,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 405-714-12
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 μm