Principaux documents
GF39147307
Nickel-titanium alloy, Ni90Ti10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonyme(s) :
NJ086010
1 EA
1 140,00 €
1 140,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 140,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 140,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 391-473-07
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 μm