Documents
GF36701287
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
200g lump, 100mm max. lump size
Synonyme(s) :
BI076100
About This Item
Code UNSPSC :
12141706
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 367-012-87
Poids
200 g
Taille max. des fragments
100 mm