Principaux documents
GF35936365
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, clear clear
Synonyme(s) :
ES301302
1 EA
235,00 €
235,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
235,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 359-363-65
Longueur
1 m
Épaisseur
0.075 mm
Couleur
clear clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable