GF30766978
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99%
Synonyme(s) :
BA006100
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 307-669-78
Poids
500 g
Taille max. des fragments
25 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable