Principaux documents
GF30604250
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, natural
Synonyme(s) :
SU347950
1 EA
844,00 €
844,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
844,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
844,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 306-042-50
Longueur
1000 mm
Diamètre
50 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable